Documentos clave
HPWP14250
Millipore
Membrana de filtración de PES, tamaño de poro 0,45 μm
Millipore Express®, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración Millipore Express PLUS
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiales
plain filter
polyethersulfone membrane
white filter
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millipore Express®
Millipore
Parámetros
23 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi)
Diámetro
142 mm
diám. del filtro
142 mm
grosor
130-155 μm
impurezas
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
tamaño de poro
0.45 μm pore size
punto de burbuja
≥690 mbar, air with water at 23 °C
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Código del filtro: PWP
La membrana Millipore Express PLUS proporciona filtración ultrarrápida de medios de cultivo tisular, aditivos, disoluciones tampón y otras disoluciones acuosas. Esta membrana de gran rendimiento y baja adsorción de proteínas se utiliza también en muchas de nuestras unidades de filtración estériles listas para usar.
Características y beneficios:
•La filtración ultrarrápida y el elevado rendimiento acortan la duración del proceso
•Pueden esterilizarse en autoclave, con óxido de etileno o radiación gamma para aplicaciones de esterilización mediante filtración
Aplicaciones:
Esterilización mediante filtración, filtración de disoluciones tampón, filtración de medios de cultivo de tejido
Tipo de filtro: Filtro de pantalla
Aplicación
  • Filtración de disolución tampón
  • Filtración de medios de cultivo de tejidos
  • Filtración de muestras para ensayos analíticos PFAS (LC-MS)
Otras notas
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: Filtración general de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Retención o eliminación de los contaminantes biológicos
  • Instrucciones de uso: La esterilización mediante filtración de un líquido a través de una membrana con un tamaño de poro de 0,2 μm (o menor) elimina eficazmente los contaminantes biológicos, como bacterias, hongos y levaduras. Para la retención selectiva de contaminantes biológicos de mayor tamaño, puede utilizarse la filtración del líquido a través de membranas con tamaños de poro de 0,45 μm (mayores) para atrapar y dar soporte al crecimiento de los microorganismos para su cultivo y análisis consecutivos
  • Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Información legal
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany