GF173
Proteína nogina recombinante humana
The human Noggin recombinant protein belongs to a group of diffusible proteins which bind to ligands of the TGF-β family & regulate their activity by inhibiting their access to signaling receptors.
Sinónimos:
NOG, SYM1, SYNS1
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
Productos recomendados
Descripción general
La nogina pertenece a un grupo de proteínas difusibles que se unen a ligandos de la familia TGFβ y regulan su actividad inhibiendo su acceso a los receptores de señalización. La interacción entre los ligandos de TGFβ y sus antagonistas naturales tiene una gran importancia biológica durante los procesos de desarrollo, en los que la respuesta celular puede variar considerablemente dependiendo de la concentración local de la molécula de señalización. La nogina fue identificada originalmente como un antagonista de la BMP-4 cuya acción es crucial para la formación adecuada de la cabeza y otras estructuras dorsales. Por consiguiente, se ha demostrado que la nogina modula las actividades de otras BMP, como BMP-2, 7,13 y 14. La deleción dirigida de nogina en ratones produce la muerte prenatal y el fenotipo recesivo que muestra un sistema esquelético gravemente malformado. Por el contrario, los ratones transgénicos que sobreexpresan nogina en osteoblastos maduros presentan deterioro de la diferenciación osteoblástica, reducción de la formación ósea y osteoporosis grave. La nogina recombinante humana es un homodímero unido por puente disulfuro de 46 kDa (120-10C) que consta de dos cadenas polipeptídicas de 206 aminoácidos. El monómero glucosilado de nogina migra a un peso molecular aparente de aproximadamente 28,0-33,0 kDa en SDS PAGE en condiciones reductoras.
Origen del producto: células HEK293
Especificidad
Reactividad cruzada
Ratón, Pollo
Ratón, Pollo
Aplicación
Categoría de investigación
Investigación en células madre
Investigación en células madre
Subcategoría de investigación
Factores de crecimiento y receptores
Factores de crecimiento y receptores
Calidad
Análisis de bioactividad: Determinada por su capacidad de inhibir 5,0 ng/ml de producción de fosfatasa alcalina inducida por BMP-4 en las células condrogénicas ATDC. El valor de ED50 esperado para este efecto es 2,0-3,0 ng/ml de nogina.
Forma física
El producto se filtra a través de un filtro de 0,2 micras antes de la liofilización.
Almacenamiento y estabilidad
Conservar a -20°C durante un máximo de 6 meses desde de la fecha de recepción.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.