Saltar a
Y0503
Y-27632 dihydrochloride
synthetic (organic), ≥98% (HPLC), ROCK inhibitor, powder
Sinónimos:
Inhibidor Rock y-27632, Y-27632 2HCl, (R)-(+)-trans-4-(1-aminoetil)-N-(4-piridil)ciclohexanocarboxamida dihydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL
$214.000
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$736.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H21N3O · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
320.26
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
$214.000
Disponible para enviar HOYDetalles
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Y-27632 dihydrochloride, ≥98% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +3.0 to +5.0°, c = 1.0 in methanol
color
white to beige
solubility
H2O: 14 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.C[C@@H](N)[C@H]1CC[C@@H](CC1)C(=O)Nc2ccncc2
InChI
1S/C14H21N3O.2ClH/c1-10(15)11-2-4-12(5-3-11)14(18)17-13-6-8-16-9-7-13;;/h6-12H,2-5,15H2,1H3,(H,16,17,18);2*1H/t10-,11-,12-;;/m1../s1
InChI key
IDDDVXIUIXWAGJ-LJDSMOQUSA-N
Gene Information
General description
El diclorhidrato Y-27632 es un broncodilatador eficaz y mejora la resistencia pulmonar (RL) inducida por antígenos y acetilcolina. El Y-27632 controla la migración de los neutrófilos y el edema pulmonar, y puede ser un agente contra la lesión pulmonar aguda.Se ha demostrado que la utilización del diclorhidrato Y-27632, junto con Accutase u otras disoluciones enzimáticas, durante el subcultivo de las células madre embrionarias humanas (hES) potencia la supervivencia celular y mejora significativamente la eficiencia de la clonación[1]
El Y-27632, un inhibidor de la Rho-cinasa, contrarresta las contracciones noradrenérgicas en el cuerpo cavernoso del pene de conejos y humanos. Ayuda a relajar el músculo liso vascular y no vascular en diversas preparaciones y a disminuir la presión arterial en ratas hipertensas. Además, este inhibidor induce cambios reversibles en la forma celular y disminuye en las fibras de estrés de actina, las adherencias focales y la tinción de proteínas con fosfotirosina en células de malla trabecular humana (TM) y células del canal de Schlemm. El Y-27632 inhibe la actividad cinasa in vitro tanto de ROCK-I como de ROCK-II, y esta inhibición es revertida competitivamente por el ATP, lo que indica que estos compuestos se unen al sitio catalítico para inhibir las cinasas. Ki = 140 nM para p160ROCK.
Application
El diclorhidrato Y-27632 se ha utilizado:
  • como complemento en el medio de cultivo del organoide adenocarcinoma ductal pancreático
  • en la inhibición de las cinasas de la familia de genes homólogos Ras (Rho) en células madre embrionarias de ratón
  • en la inhibición de la proteína cinasa asociada a Rho (ROCK) en células madre embrionarias humanas y células madre pluripotentes inducidas humanas (iPSC)[2]
  • El diclorhidrato Y-27632 se ha utilizado como complemento en el medio E8 para promover la diferenciación in vitro de células madre pluripotentes humanas
Biochem/physiol Actions
Y-27632 es un inhibidor selectivo, permeable a la célula y muy potente de ROCK (proteincinasas de serina y treonina formadoras de hélices superenrolladas asociadas a Rho). Ki = 140 nM para p160ROCK. El Y-27632 inhibe también a la ROCK-II con igual potencia. La inhibición es competitiva con respecto al ATP.
Y-27632 es un inhibidor selectivo, permeable a las células y muy potente de la ROCK.
Features and Benefits
Este compuesto es un producto destacado para la investigación de la biología de las cinasas y las fosfatasas. Pulse aquí para descubrir más productos destacados de la biología de las cinasas y las fosfatasas. Encontrará más información sobre moléculas pequeñas bioactivas para otras áreas de investigación en sigma.com/discover-bsm.
Legal Information
Vendido bajo licencia de Mitsubishi Pharma Corporation
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2920L9908SML0608
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
H2O: 14 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >5 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Could you please provide information regarding the storage duration?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration or re-test date. Such products are generally considered quite stable, assuming appropriate storage and handling. Note that periodic verification of performance is recommended to ensure suitability for the intended application. For this type of product, a warranty period of one year from the date of shipment is provided.
      Helpful?
  2. Can I dissolve it in sterile water to reach a 10mM solution for using on live cells?
    1 answer
    1. This product is tested for solubility in water at a minimum concentration of 14.0 mg/mL. The lot specific concentration is reported in the Certificate of Analysis, with some lots being soluble at greater than 40 mg/mL.
      Helpful?
  3. Do you recommend any specific reconstitution method?
    1 answer
    1. This product is tested for solubility in water at a minimum rate of 14.0 mg/mL. The lot specific rate is reported in the Certificate of Analysis with some lots being soluble at greater than 40 mg/mL. The compound is also soluble in DMSO at 100 mM. Stock solutions are stable for up to 6 months when stored in working aliquots at -20°C.
      Helpful?
  4. Once reconstituted in dH20, should aliquots be stored at -20 degrees?
    1 answer
    1. After reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for 6 months in the freezer.
      Helpful?
  5. What is the highest concentration that I can use without causing harm to my live cells?
    1 answer
    1. The toxicity tolerance of this product for cell culture applications has not been specifically characterized. Typically, toxicity is dependent on the cell type, and in the literature, this compound has been reported to be non-toxic at concentrations ranging from 20 uM to about 100 uM.
      Helpful?
  6. What is the shelf life of this product?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.