Saltar a
B9407
Nalgene® wide mouth Lab Quality HDPE bottle
capacity 1,000 mL, translucent, with cap, pack of 6 ea
Sinónimos:
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles, Nalgene 2104-0032, laboratory container, vessel
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
6 ea
Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL
$120.000
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
$120.000
Disponible para enviar HOYDetalles
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
polypropylene cap, round bottle, translucent
joint
Joints threaded neck (63)
agency
suitable for EPA OTM-45
feature
with cap
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 2104-0032
bottle diam. × H
91 mm × 199 mm
capacity
1,000 mL
application(s)
PFAS testing
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
B9282B9157B9032
manufacturer/tradename
Nalgene® 2104-0032
manufacturer/tradename
Nalgene® 2104-0016
manufacturer/tradename
Nalgene® 2104-0008
manufacturer/tradename
Nalgene® 2104-0004
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
capacity
1,000 mL
capacity
500 mL
capacity
250 mL
capacity
125 mL
material
polypropylene cap, translucent , round bottle
material
polypropylene cap, round bottle, translucent
material
polypropylene cap, round bottle, translucent
material
polypropylene cap, round bottle, translucent
bottle diam. × H
91 mm × 199 mm
bottle diam. × H
73 mm × 168 mm
bottle diam. × H
61 mm × 131 mm
bottle diam. × H
50 mm × 99 mm
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)