Documentos clave
ZFC0NDCA1
Milli-Q
Sensor de conductividad del agua de alimentación
For use with Milli-Q® IQ 7000, To monitor the ionic quality of feed water
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Características
measures the conductivity of water
envase
pkg of 1 unit
fabricante / nombre comercial
Milli-Q®
compatibilidad
for use with Milli-Q® IQ 7000
Descripción general
El sensor de conductividad del agua de alimentación es un accesorio de instalación que activa una alarma si el calidad del agua de alimentación no cumple las especificaciones. Esto evita el agotamiento prematuro de los cartuchos IPAK Meta® e IPAK Quanta®.
Aplicación
El sensor de conductividad del agua de alimentación se utiliza para controlar la calidad iónica del agua de alimentación en los sistemas de purificación de agua Milli-Q® IQ 7000.
Información legal
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany