EFAAW100B
Unidad de filtración EZ-Fit®
0.8 µm MCE white membrane with 100 mL funnel, bulk packaging, suitable for solid and liquid cultivation
Sinónimos:
Unidad de filtración EZ-Fit® con almohadilla absorbente, Embudo con filtro, Unidad de filtración, Unidad de filtración a través de membrana compuesto por una membrana de ésteres mezclados de celulosa con cuadrícula para el ensayo de la biocarga
About This Item
Productos recomendados
Materiales
blue base
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter (gridded)
esterilidad
sterile; electron beam irradiated
fabricante / nombre comercial
EZ-Fit®
envase
pkg of Bulk packaging
Parámetros
100 mL sample volume
diám. del filtro
47 mm
embudo capacidad
100 mL
tamaño de poro
0.8 μm pore size
aplicaciones
bioburden testing
food and beverages
Descripción general
Las unidades de filtración son irradiadas por un haz electrónico, una tapa ventilada cubre la muestra durante la filtración y un anillo de 360° evita que las pinzas toquen por accidente la zona de filtración de la membrana durante la transferencia a la membrana para proteger las muestras de la contaminación a la vez que asegura resultados de recuento microbiano fiables.
La función EZ-FIT® Azure hace que la unidad de filtración EZ-FIT® sea aún más ergonómica y cómoda con embudo transparente e indicadores de nivel de llenado circulares para un llenado fácil desde cualquier ángulo. El innovador diseño de montaje del embudo evita fugas o que la muestra esquive la membrana.
Las unidades azules proporcionan la flexibilidad añadida de o bien transferir la membrana a una placa de agar o bien convertir el dispositivo en una placa de Petri agregando medio líquido después de la filtración.
Las unidades de filtración son conformes a las normas internacionales y reducen al mínimo los residuos de las muestras. Las unidades pueden apilarse para ahorrar espacio de trabajo. Esta unidad desechable está diseñada para encajar en el colector EZ-FIT®, que cuenta con cabezales de filtración EZ-FIT® específicos.
Aplicación
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.