Documentos
EFHAB100
Millipore
Unidad de filtración EZ-Fit®, membrana negra, tamaño de poro 0,45 µm, embudo de 100 ml, envase a granel
Sinónimos:
Unidad de filtración EZ-Fit® con almohadilla absorbente, Unidad de filtración a través de membrana compuesto por una membrana de ésteres mezclados de celulosa con cuadrícula para el ensayo de la biocarga
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
Quality Level
pore size
0.45 μm pore size
input
sample type beverage(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type food(s)
General description
La unidad de filtración EZ-FIT® es un dispositivo de filtración de un solo uso consistente en una membrana de ésteres mezclados de celulosa (MCE) blanca cuadriculada, con una base rosa con refuerzo de almohadilla de celulosa. Proporciona una forma segura y rápida de realizar la filtración a través de membrana al evitar la exposición de los análisis microbiológicos a los riesgos. Estas unidades de filtración están diseñadas para optimizar y garantizar la secuencia de trabajo del laboratorio y proporcionar resultados de recuento microbiano fiables y en menos tiempo. El innovador diseño de montaje del embudo evita fugas o que la muestra esquive la membrana. Las unidades de filtración vienen irradiadas con haz electrónico, una tapa ventilada cubre la muestra durante la filtración y un anillo de 360º evita que las pinzas toquen por accidente la zona de filtración de la membrana durante la transferencia a la membrana para proteger las muestras de la contaminación. La función EZ-FIT® Azure proporciona una vista desde cualquier ángulo a través del material del embudo claro y transparente al final del proceso de filtración. Estas unidades de filtración cumplen las normas internacionales y reducen al mínimo los residuos de muestra. Las unidades pueden apilarse para ahorrar espacio de trabajo. Esta unidad desechable está diseñada para encajar en el colector EZ-FIT®, que cuenta con cabezales de filtración EZ-FIT® específicos.
Application
La unidad de filtración EZ-FIT® se utiliza para comprobar el grado de contaminación microbiológica en muestras líquidas como las muestras obtenidas durante el proceso y las muestras de producto final (bebidas, productos farmacéuticos y agua). Este producto se utiliza también en el control de calidad industrial y en la supervisión del agua.
Packaging
EFHAB100I: En envases individuales (48 unidades/envase);
EFHAB100B: Embalaje a granel con bolsa protectora (48 unidades/envase)
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Artículos
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.
Contenido relacionado
Las pruebas microbiológicas de los alimentos constituyen una parte fundamental de la gestión de la salubridad y la calidad de los alimentos. Más información sobre la amplia variedad de pruebas que cubren los microorganismos patógenos y de deterioro.
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.