Key Documents
AB1569
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-dopa descarboxilasa
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Anti-AADC
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
canine, bovine, rat, guinea pig, human, sheep
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CDNF(441549)
Specificity
DOPA descarboxilasa (DDC). Reacciona con una sola banda de ~55 kDa en inmunoelectrotransferencia (western blot).
Immunogen
DDC recombinante bovina expresada en E. coli y purificada de cuerpos de inclusión.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección de la dopa descarboxilasa utilizando este anticuerpo anti-dopa descarboxilasa validado para utilizar en IH y WB.
Inmunotransferencia: 1:500-1:1 000
Inmunohistoquímica usando cortes cerebrales fijados en formaldehído.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Neurotransmisores y receptores
Marcadores neuronales y de la glía
Physical form
Inmunoglobulina purificada por afinidad. Líquido en HEPES 10 mM (pH 7,5), NaCl 150 mM, BSA 100 μg/ml y 50 % de glicerol.
Storage and Stability
Conservar entre -20 y -80°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de seis meses después de la fecha de recepción. Conservar en un congelador SIN descongelación automática. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Branden J Stansley et al.
Neuropharmacology, 67, 243-251 (2012-12-01)
L-dopa is a precursor for dopamine synthesis and a mainstay treatment for Parkinson's disease. However, l-dopa therapy is not without side effects that may be attributed to non-dopaminergic mechanisms. Synthesized dopamine can be neurotoxic through its enzymatic degradation by monoamine
Diana Marie Battaglia et al.
Frontiers in microbiology, 13, 859866-859866 (2022-04-09)
Herpes simplex virus-associated diseases are a complex interaction between cytolytic viral replication and inflammation. Within the normally avascular and immunoprivileged cornea, HSV ocular infection can result in vision-threatening immune-mediated herpetic keratitis, the leading infectious cause of corneal blindness in the
Erik Cederfjäll et al.
Scientific reports, 3, 2157-2157 (2013-07-09)
We used a single adeno-associated viral (AAV) vector co-expressing tyrosine hydroxylase (TH) and GTP cyclohydrolase 1 (GCH1) to investigate the relationship between vector dose, and the magnitude and rate of recovery in hemi-parkinsonian rats. Intrastriatal injections of >1E10 genomic copies
Masatoshi Konno et al.
Molecular neurodegeneration, 7, 38-38 (2012-08-16)
The intracellular deposition of misfolded proteins is a common neuropathological hallmark of most neurodegenerative disorders. Increasing evidence suggests that these pathogenic proteins may spread to neighboring cells and induce the propagation of neurodegeneration. In this study, we have demonstrated that
Transcription factors Foxa1 and Foxa2 are required for adult dopamine neurons maintenance.
Domanskyi, A; Alter, H; Vogt, MA; Gass, P; Vinnikov, IA
Frontiers in Cellular Neuroscience null