Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
AB5084P
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-receptor D2 de la dopamina
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Dopamine D2 receptor
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, monkey, rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DRD2(1813)
mouse ... Drd2(13489)
rat ... Drd2(24318)
rhesus monkey ... Drd2(694181)
General description
El receptor de la dopamina D2 es uno de los cinco tipos (D1 a D5) de receptores de dopamina. La actividad de este receptor está mediada por proteínas G que inhiben la adenilciclasa. Se han comunicado 2 isoformas para el receptor de la dopamina D2, la isoforma 1 y la isoforma 2, que se expresan en la hipófisis y el cerebro; la isoforma 1 se expresa siete veces más que la isoforma 2 en el núcleo caudado.
Specificity
Específico para la forma corta y larga del receptor D2 de la dopamina. Se sabe que el receptor D2 de la dopamina existe en las formas corta (D2S) y larga (D2L) que están codificadas por variantes de empalme de un solo gen y difieren solo por la presencia de un aminoácido 29 añadido en el bucle citoplásmico intracelular 3 (1). El receptor D2L es una proteína receptora transmembrana de 446 aa acoplada a la proteína G (2). El péptido inmunógeno no muestra ninguna homología significativa con otros receptores de la dopamina (D1 y D3-D5).
Immunogen
Una secuencia peptídica de 28 aminoácidos del receptor D2 humano dentro del bucle citoplásmico
#3.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Este anticuerpo anti-receptor D2 de dopamina está validado para utilizar en ELISA, IH, IP, WB para la detección del receptor de dopamina D2.
Inmunotransferencia Western:
1-10 µg/ml (técnica de quimioluminiscencia) El tamaño previsto del D2 es de aproximadamente 50 kDa. Sin embargo, suelen verse otras bandas a aproximadamente 68 y 100 kDa y otras en varios tejidos (Boundy et al. 1993; Sakata et al. 1992; Farooqui et al 199; Farooqui & Prasad 1992, BBRC; Brock et al 1992; Farooqui & Prasad 1992, Life Sci). Deben cargarse aproximadamente 100-400 µg de proteína de membrana/carril para visualizar varias bandas.
Inmunohistoquímica:
2-10 μg/ml en cortes fijados en paraformaldehído en un lote anterior.
Inmunohistoquímica:
1-20 µg/ml en cortes fijados en paraformaldehído.
Inmunoprecipitación:
1-10 μg/ml usando 100-400 μg de proteína en un lote anterior. Se ha demostrado que un anticuerpo producido frente a este epítopo provoca inmunoprecipitación tanto las formas largas como de las cortas (2).
ELISA:
se utilizaron 0,5-1,0 μg/ml (1 μg/ml de péptido inmunógeno (número de referencia AG221)/pocillo) de un lote anterior en ELISA.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Neurotransmisores y receptores
Quality
Evaluada sistemáticamente mediante transferencia Western en lisados cerebrales humanos.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: una dilución 1:1000 de este lote detectó el receptor D2 de la dopamina en 10 μg de lisados de cerebro humano.
Target description
50 kDa
Physical form
Policlonal de conejo purificado líquido en PBS con BSA al 0,1 %
Purificada por inmunoafinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20ºC desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Tejido cerebral de mono, lisado cerebral de rata
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Quantitative, noninvasive, in vivo longitudinal monitoring of gene expression in the brain by co-AAV transduction with a PET reporter gene.
Yoon, SY; Gay-Antaki, C; Ponde, DE; Poptani, H; Vite, CH; Wolfe, JH
Molecular therapy. Methods & clinical development null
Dopamine synthesis and D3 receptor activation in pancreatic ?-cells regulates insulin secretion and intracellular [Ca(2+)] oscillations.
Ustione, A; Piston, DW
Molecular Endocrinology null
Preweaning Mn exposure leads to prolonged astrocyte activation and lasting effects on the dopaminergic system in adult male rats.
Kern CH, Smith DR.
Synapse null
Takako Araki et al.
Journal of the Endocrine Society, 1(2), 127-143 (2017-12-22)
The epidermal growth factor receptor (EGFR), expressed in adrenocorticotrophic hormone (ACTH)-secreting pituitary adenomas causing Cushing disease, regulates ACTH production and corticotroph proliferation. To elucidate the utility of EGFR as a therapeutic target for Cushing disease, we generated transgenic (Tg) mice
Lacey Pflibsen et al.
Journal of neuroscience research, 93(12), 1849-1864 (2015-09-04)
Changes in executive function are at the root of most cognitive problems associated with Parkinson's disease. Because dopaminergic treatment does not necessarily alleviate deficits in executive function, it has been hypothesized that dysfunction of neurotransmitters/systems other than dopamine (DA) may