Documentos clave
AB9702
Sigma-Aldrich
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
CHEMICON®, chicken polyclonal
Sinónimos:
TH
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nombre del producto
Anticuerpo anti-tirosina hidroxilasa, Chemicon®, from chicken
origen biológico
chicken
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgY
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TH(7054)
Especificidad
Reconoce la tirosina hidroxilasa
Inmunógeno
Péptidos sintéticos de tirosina hidroxilasa humana/murina
Aplicación
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-tirosina hidroxilasa es un anticuerpo contra la tirosina hidroxilasa para utilizar en IC, IH y WB.
Inmunohistoquímica: 1: 1000- 1:2000 utilizando tejidos fijados con paraformaldehído al 2 %.
Inmunocitoquímica: 1:1000-1:2000 usando células fijadas con paraformaldehído al 2 %.
Inmunoelectrotransferencia (Western Blotting): 1:2000-1:5000
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Neurotransmisores y receptores
Marcadores neuronales y de la glía
Forma física
IgY de pollo purificada por afinidad. Se combinaron dos anticuerpos diferentes para elaborar este producto Líquido en PBS pH 7,2 con azida sódica al 0,02 %.
Almacenamiento y estabilidad
Mantener entre 2 y 8°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses después de la fecha de recepción.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Antonella Meloni et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 104(1), 150-162 (2018-10-20)
In autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy (APECED), autoantibodies (AutoAbs) labeling brain neurons were reported; conversely, brain MRI alterations associated with these AutoAbs were never reported. To describe brain alterations in APECED and to correlate them with AutoAbs against glutamic acid decarboxylase (GAD)
Thomas Andreska et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 40(33), 6289-6308 (2020-07-12)
Motor learning depends on synaptic plasticity between corticostriatal projections and striatal medium spiny neurons. Retrograde tracing from the dorsolateral striatum reveals that both layer II/III and V neurons in the motor cortex express BDNF as a potential regulator of plasticity
Ying Cao et al.
Protein & cell, 9(6), 527-539 (2018-03-29)
Sympathetic arborizations act as the essential efferent signals in regulating the metabolism of peripheral organs including white adipose tissues (WAT). However, whether these local neural structures would be of plastic nature, and how such plasticity might participate in specific metabolic
Laura Angioni et al.
Hormones and behavior, 83, 23-38 (2016-05-18)
Oxytocin is involved in the control of different behaviors, from sexual behavior and food consumption to empathy, social and affective behaviors. An imbalance of central oxytocinergic neurotransmission has been also associated with different mental pathologies, from depression, anxiety and anorexia/bulimia
Florian Groessl et al.
Nature neuroscience, 21(7), 952-962 (2018-06-29)
Functional neuroanatomy of Pavlovian fear has identified neuronal circuits and synapses associating conditioned stimuli with aversive events. Hebbian plasticity within these networks requires additional reinforcement to store particularly salient experiences into long-term memory. Here we have identified a circuit that