9601-OP
Agua
OmniPur® Grade, DEPC Treated, Autoclaved, Nuclease-Free
Sinónimos:
Water
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
dilution
(for analytical testing)
color
clear colorless
índice de refracción
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
densidad
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
DNAse: None detected
RNAse: None detected
Protease: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Advertencia
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable