Key Documents
3098
Sigma-Aldrich
Agua sin nucleasas
About This Item
UNSPSC Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NB.22
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
DNA amplification: suitable
shipped in
ambient
General description
Agua sin nucleasas El líquido no contiene ARNasas ni ADNasas.
El agua sin nucleasas es esencial para preservar la integridad de las muestras en aplicaciones como PCR, clonación, secuenciación o edición génica. A menudo se utiliza tratamiento químico con DEPC para eliminar las nucleasas de las disoluciones, ya que es un inhibidor eficaz de la ADNasa y la ARNasa.
Application
Adecuado para su uso en la reacción en cadena de la polimerasa y otras técnicas de biología molecular.
Packaging
5 x 2 ml
Storage and Stability
Conservar a temperatura ambiente
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available