Documentos clave
8.51093
Sigma-Aldrich
TDBA
4-(3-Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)benzoic acid Novabiochem®
Sinónimos:
TDBA, 4-(3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)benzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H5F3N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
230.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Photoclick reactions
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
mp
110-112 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)[C@]2([N+H]=N2)c1ccc(cc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H5F3N2O2/c10-9(11,12)8(13-14-8)6-3-1-5(2-4-6)7(15)16/h1-4H,(H,15,16)
Clave InChI
CZPAJVBVULSLGG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A highly sensitive photocross-linker.activated at 300 nm for the preparation of photoactivatable biological probes [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] M.Nassal, et al. ( 1983) Liebigs Ann. Chem.,, 1510.
Nota de análisis
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (NMR-spectrum): ≥ 98.0 %
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable