Merck
900858
Sigma-Aldrich
2-(Prop-2-yn-1-yloxy)-4-(3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)benzoic acid
≥95%
Sinónimos:
Carboxyl diazirine alkyne, Probe building block
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H7F3N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
284.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C#CCOC1=CC(C2(N=N2)C(F)(F)F)=CC=C1C(O)=O
InChI
1S/C12H7F3N2O3/c1-2-5-20-9-6-7(3-4-8(9)10(18)19)11(16-17-11)12(13,14)15/h1,3-4,6H,5H2,(H,18,19)
Clave InChI
NNGSWZWUOPOVNB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
2-(Prop-2-yn-1-yloxy)-4-(3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)benzoic acid is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated diazirine, alkyne tag, and carboxylic acid synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its acid linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.