Saltar a
8.20103
p-Anisidinium chloride
for synthesis
Sinónimos:
p-Anisidinium chloride, p-Anisidinium chloride, 4-Methoxyanilinium chloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
4-(CH3O)C6H4NH3Cl
Número CAS:
Peso molecular:
159.61
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
243-657-0
NACRES:
NA.22
Form:
solid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
solid
mp
217-220 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3]c1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C7H9NO.ClH/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7;/h2-5H,8H2,1H3;1H
InChI key
VQYJLACQFYZHCO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 217 °C
Melting range (upper value): ≤ 220 °C
Identity (IR): passes test
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)