Documentos clave
8.51013
Sigma-Aldrich
HATU
for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinónimos:
HATU, 1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxid hexafluorophosphate, N-[(Dimethylamino)-1H-1,2,3-triazolo-[4,5-b]pyridin-1-ylmethylene]-N-methylmethanaminium hexafluorophosphate N-oxide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15N6O · F6P
Número de CAS:
Peso molecular:
380.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
HATU, Novabiochem®
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Coupling Reactions
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
mp
186 °C (decomposes)
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[n]1(nnc2c1nccc2)[O+]=C(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C10H15N6O/c1-14(2)10(15(3)4)17-16-9-8(12-13-16)6-5-7-11-9/h5-7H,1-4H3/q+1
Clave InChI
WXIONIWNXBAHRU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A highly efficient coupling reagent for solid and solution phase peptide synthesis. In comparative studies HATU has been found to give better coupling yields with less enantiomerization that HBTU, TBTU or PyBOP®[1,2,3]. It is particularly effective at coupling to N-alkyl amines where other coupling reagents give poor yields and is the preferred reagent for loading resins bearing secondary amino groups.
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] L. A. Carpino (1993) J. Am. Chem. Soc., 115, 4397.
[2] F. Albericio, et al. (1998) J. Org. Chem., 63, 9678.
[3] J. A. Carpino, et al., in "Innovation & Perspectives in Solid Phase Synthesis, 3rd International Symposium", R. Epton (Ed.), Mayflower Worldwide Ltd., 1994, pp. 95.
Ligadura / enlace
Replaces: 01-62-0041
Nota de análisis
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Identity (NMR, 1H): passes test
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.