Documentos clave
8.51009
Sigma-Aldrich
PyBOP®
greener alternative
Novabiochem®
Sinónimos:
PyBOP®, Benzotriazol-1-il-oxi-tris-pirrolidino-fosfonio hexafluorofosfato
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H28N6OP · F6P
Número de CAS:
Peso molecular:
520.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Coupling Reactions
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
mp
140-155 °C
aplicaciones
peptide synthesis
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[P+](N5CCCC5)(N4CCCC4)(N3CCCC3)O[n]1nnc2c1cccc2
InChI
1S/C18H28N6OP/c1-2-10-18-17(9-1)19-20-24(18)25-26(21-11-3-4-12-21,22-13-5-6-14-22)23-15-7-8-16-23/h1-2,9-10H,3-8,11-16H2/q+1
Clave InChI
WGNZRLMOMHJUSP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
El reactivo estándar de acoplamiento in situ para síntesis peptídica en fase sólida [1,2,3,4,5]. Este producto puede sustituir al BOP en todas las aplicaciones sin pérdida de rendimiento. A diferencia de los reactivos de uronio, el PyBOP® no produce productos secundarios guanidinados durante las reacciones de ciclización y condensación de fragmentos.
Protocolos asociados y artículos técnicos
Guide to Selection of Coupling Reagents
Referencias bibliográficas
[1] J. Martinez, et al. (1985) J. Med. Chem., 28, 1874.
[2] J. Coste, et al. (1990) Tetrahedron Lett., 31, 205.
[3] G. B. Fields, et al. in ′Innovation & Perspectives in Solid Phase Synthesis, 1st International Symposium′, R. Epton (Eds), SPCC UK Ltd., Birmingham, 1990, pp. 241.
[4] T. Høeg-Jensen, et al. (1991) Tetrahedron Lett., 32, 7617.
[5] R. von Eggelkraut-Gottanka, et al. (2003) Tetrahedron Lett., 44, 3551.
Nos hemos comprometido a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. PyBOP es ampliamente utilizado como un sustituto del BOP con el objetivo de evitar la formación de triamida hexametilfosfórica (HMPA) que es un producto secundario carcinógeno. Pulse aquí para más información.
Ligadura / enlace
Sustituye a: 01-62-0016
Nota de análisis
Color (visual): de blanco a amarillo claro a beige
Aspecto de la sustancia (visual): polvo
Identidad (IR): pasa la prueba
Valoración (HPLC, % de área): ≥ 99,0 % (a/a)
Solubilidad (1 mmol en 2 ml de DMF): claramente soluble
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.