Documentos clave
8.21959
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonamide
for synthesis
Sinónimos:
Benzenesulfonamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7NO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
157.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número índice de la CE:
202-637-1
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
potencia
991 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
149-152 °C
temperatura de transición
flash point 250 °C
solubilidad
4.3 g/L
densidad aparente
700 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(N)c1ccccc1
InChI
1S/C6H7NO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,7,8,9)
Clave InChI
KHBQMWCZKVMBLN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 155 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3