236330
p-Toluenesulfonamide
ReagentPlus®, ≥99%
Sinónimos:
4-Methylbenzene-1-sulfonamide, p-Tosylamide
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
≥99%
Formulario
solid
mp
134-137 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
Clave InChI
LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CA1(759) , CA2(760) , CA5A(763) , CA5B(11238)
Aplicación
- as nucleophile during tetrabutylammonium fluoride (TBAF) catalyzed vinyl aziridine opening reaction
- as reagent during selective aziridination of olefins catalyzed by dirhodium (II) caprolactamate
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
395.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
202 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?