Documentos clave
8.20959
Sigma-Aldrich
Tetraethylene glycol dimethyl ether
for synthesis
Sinónimos:
Tetraethylene glycol dimethyl ether, Dimethyl tetraglycol, Bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]ether
About This Item
Fórmula lineal:
CH3O(CH2CH2O)4CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
222.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número índice de la CE:
205-594-7
NACRES:
NA.22
presión de vapor
0.01 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
195 °C (DIN 51794)
potencia
3850 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
0.8 % (v/v)
Viscosidad cinemática
4.1 cSt(20 °C)
bp
272-277 °C/1013 hPa
mp
-30 °C
temperatura de transición
flash point 141 °C
densidad
1.01 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(CCOCCOC)CCOCCOC
InChI
1S/C10H22O5/c1-11-3-5-13-7-9-15-10-8-14-6-4-12-2/h3-10H2,1-2H3
Clave InChI
ZUHZGEOKBKGPSW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.010 - 1.012
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
276.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
136 °C - closed cup