According to page 6 of the Safety Data Sheet, a 'Filter B-(P3)' mask is recommended.
8.05740
2- Mercaptoetanol
for synthesis
Sinónimos:
β-Mercaptoetanol, 2- Hidroxietilmercaptano, BME, Tioetilenglicol
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2.69 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
295 °C
potencia
98-162 mg/kg LD50, oral (Rat)
112-224 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
18 %
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
concentración
14.3 M (pure liquid)
índice de refracción
n20/D 1.500 (lit.)
pH
4.5-6 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
157 °C (lit.)
mp
<-50 °C
temperatura de transición
flash point 70.5 °C
densidad
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clave InChI
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C - closed cup
Los clientes también vieron
-
Bonjour, Utilisant le b2 mercaptoethanol en laboratoire, je souhaiterais savoir quel masque vous préconisez lors de la manipulation du produit. Merci. Cordialement
1 answer-