Documentos clave
8.04788
Sigma-Aldrich
1-Iodopropane
(stabilised with sodium carbonate) for synthesis
Sinónimos:
1-Iodopropane, Propyl iodide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H7I
Número de CAS:
Peso molecular:
169.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número índice de la CE:
203-460-2
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
57 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
bp
103 °C/1013 mbar
mp
-98 °C
temperatura de transición
flash point 44 °C
solubilidad
1.1 g/L
densidad
1.75 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
IC(C)C
InChI
1S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
Clave InChI
FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.740 - 1.750
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
111.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
44 °C