B78106
1-Bromopropane
99%
Sinónimos:
Propyl bromide
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
4.3 (vs air)
presión de vapor
146 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
914 °F
índice de refracción
n20/D 1.434 (lit.)
bp
71 °C (lit.)
mp
−110 °C (lit.)
densidad
1.354 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCBr
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
Clave InChI
CYNYIHKIEHGYOZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
It can be used as an alkylating reagent:
- For the functionalization of seleno-substituted imidazo[1,2-α]pyridine derivatives.
- For the synthesis of 1,4-dihydroxy-2-propoxy anthraquinone derivatives.
It can also be used as a reactant:
- For the synthesis of Berberine-benzimidazole derivatives.
- For the synthesis of alkyl aryl ketones via carbonylative Barbier-Negishi coupling with aryl iodides.
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
76.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
24.5 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?