171883
1-Iodopropane
99%
Sinónimos:
Propyl iodide
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
43 mmHg ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
contiene
copper as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.504 (lit.)
bp
101-102 °C (lit.)
mp
−101 °C (lit.)
densidad
1.743 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
iodo
cadena SMILES
CCCI
InChI
1S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
Clave InChI
PVWOIHVRPOBWPI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
111.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
44 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?