8.03269
4-Methyl-1,3-phenylenediamine
for synthesis
Sinónimos:
4-Methyl-1,3-phenylenediamine, 2,4-Diaminotoluene, 2,4-Toluylenediamine
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.017 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Formulario
solid
temp. de autoignición
505 °C
potencia
73 mg/kg LD50, oral (Rat)
650 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
99 °C
temperatura de transición
flash point 160 °C
solubilidad
38 g/L
densidad
1.26 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
500 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Nc1c(ccc(c1)N)C
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3
Clave InChI
VOZKAJLKRJDJLL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 96 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
320.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
160 °C - closed cup