Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3C6H3(NH2)2
Número CAS:
Peso molecular:
122.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-826-2
Beilstein/REAXYS Number:
507965
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
97%
form
solid
bp
155-156 °C/18 mmHg (lit.)
mp
87-89 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(N)c(N)c1
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,8-9H2,1H3
InChI key
DGRGLKZMKWPMOH-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methyl-o-phenylenediamine
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?