185426
o-Toluidine
≥99%
Sinónimos:
2-Aminotoluene, 2-Methylaniline
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.7 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
0.26 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
899 °F
índice de refracción
n20/D 1.572 (lit.)
bp
199-200 °C (lit.)
89-90 °C/11 mmHg (lit.)
mp
−28 °C (lit.)
solubilidad
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
water: slightly soluble
densidad
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccccc1N
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3
Clave InChI
RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?