Documentos clave
8.02936
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethoxypropane
for synthesis
Sinónimos:
2,2-Dimethoxypropane, Acetone dimethyl acetal
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
104.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número índice de la CE:
201-056-0
NACRES:
NA.22
Ensayo:
≥97.0% (GC)
presión de vapor:
60 hPa ( 16 °C)
presión de vapor
60 hPa ( 16 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
>2260 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2100 mg/kg LD50, skin (Rat)
lim. expl.
6-31 % (v/v)
mp
-47 °C
temperatura de transición
flash point -10 °C
densidad
0.85 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(C(OC)(C)C)C
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,6-3)7-4/h1-4H3
Clave InChI
HEWZVZIVELJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.850 - 0.851
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
14.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-10 °C