Acerca de este artículo
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
2.14 (vs air)
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
description
non-ionic
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid, viscous liquid
autoignition temp.
442 °F
mol wt
106.19 g/mol
expl. lim.
2-12.3 %
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤30 mg/kg peroxides (as H2O2)
refractive index
n
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
bp
245 °C (lit.)
mp
-10 °C, −10 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
density
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
SMILES string
OCCOCCO
cation traces
Al: ≤10 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.060, λ: 280 nm Amax: ≤0.030
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChI key
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylene glycol
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
280.4 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
138 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?