32160
Diethylene glycol
puriss. p.a., ≥99.0% (GC), colorless
Sinónimos:
2,2′-Oxydiethanol, 2-Hydroxyethyl ether, Bis(2-hydroxyethyl) ether, Diglycol
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2.14 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
descripción
non-ionic
grado
puriss. p.a.
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
viscous liquid (clear)
temp. de autoignición
442 °F
lim. expl.
2-12.3 %
técnicas
GC/GC: suitable
impurezas
≤0.003% peroxides (as H2O2)
≤0.01% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water
≤0.8% ethylene glycol (HOCH2CH2OH)
color
colorless
APHA: ≤25
índice de refracción
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
bp
245 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
densidad
1.116 g/mL at 20 °C
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
cadena SMILES
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
Clave InChI
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
280.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
138 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)