Merck
1.28201
Sodium acetate
EMPROVE® ESSENTIAL, ChP, USP, FCC, E 262
Sinónimos:
Sodium acetate, Acetic acid sodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3COONa
Número CAS:
Peso molecular:
82.03
EC Index Number:
204-823-8
UNSPSC Code:
51191566
Beilstein/REAXYS Number:
3595639
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
anhydrous
Quality Segment
agency
ChP, USP
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
autoignition temp.
1112 °F
mol wt
82.03 g/mol
impurities
bacteria content, low
pH
7.5-9.2 (20 °C, 30 g/L in H2O)
pKa 
4.76
bp
>400 °C (decomposition)
mp
>300 °C (dec.) (lit.), 324 °C (decomposition)
transition temp
flash point >250 °C
density
1.52 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Sodium acetate anhydrous is an acetate buffer system component commonly used in biomolecule downstream chromatography steps as well as in liquid formulation.
Packaging
1282010003//3X1kg - plastic bottle
1282011001//1kg - plastic bottle
1282018026//25kg - plastic drum
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium acetate
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo:
T1503
Número de producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tienes problemas? Siéntase libre de contactar Servicio técnico para asistencia