520222
PPACK dihydrochloride
≥80% (HPLC), solid, thrombin inhibitor, Calbiochem®
Sinónimos:
PPACK, Dihydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
PPACK, Dihydrochloride, PPACK, Dihydrochloride, CAS 82188-90-7, is an extremely potent and selective irreversible inhibitor of thrombin (Kobs/[I] = 10⁷M⁻¹S⁻¹). Reacts with thrombin in a 1:1 stoichiometry.
descripción
Merck USA index - 14, 7699
Nivel de calidad
Ensayo
≥80% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
protect from light
color
white
solubilidad
water: 100 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClCC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]1N(CCC1)C(=O)[C@H](N)Cc2ccccc2)CCCN=C(N)N.Cl.Cl
InChI
1S/C21H31ClN6O3.2ClH/c22-13-18(29)16(8-4-10-26-21(24)25)27-19(30)17-9-5-11-28(17)20(31)15(23)12-14-6-2-1-3-7-14;;/h1-3,6-7,15-17H,4-5,8-13,23H2,(H,27,30)(H4,24,25,26);2*1H/t15-,16+,17+;;/m1../s1
Clave InChI
XKDCRQWZLPWLFG-LKLBIAKRSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Thrombin
Envase
Advertencia
Secuencia
Reconstitución
Otras notas
Odake S., et al. 1995. J. Enzyme Inhib.9, 17.
Arni, R.K., et al. 1993. Biochemistry 32, 4727.
Yamashita, T., et al. 1993. Thromb. Res. 69, 93.
Schmaier, A.H., et al. 1992. Thromb. Res.67, 479.
Collen, D., et al. 1982. J. Lab. Clin. Med.99, 76.
Kettner, C., and Shaw, E. 1981. Methods Enzymol.80, 826.
Kettner, C., and Shaw, E. 1979. Thromb. Res.14, 969.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable