516560
Pertussis toxin
from Bordetella pertussis, Five distinct bands by SDS-PAGE, lyophilized, protein endotoxin, Calbiochem
Sinónimos:
Pertussis Toxin, Bordetella pertussis
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Pertussis Toxin, Bordetella pertussis, This Pertussis toxin, CAS 70323-44-3, catalyzes ADP-ribosylation of guanine nucleotide-binding regulatory proteins Gi, Go, and Gt.
descripción
RTECS - XW5883750
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
do not freeze
actividad extraña
adenylate cyclase ≤35 pmol/min-μg (in the presence of calmodulin)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O(C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H52O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28-2/h3-25H2,1-2H3
Clave InChI
WOPKHAQDUMDJIY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Guanine nucleotide-binding regulatory proteins Gi, Go, and Gt
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Nota de análisis
Otras notas
Fryer, M.W. 1992. Neurosci. Lett.146, 84.
Gierschik, P. 1992. Curr. Topics Microbiol. Immunol.175, 69.
Harada, J., et al. 1992. Eur. J. Pharmacol.227, 301.
Hausman, S.Z., and Burns, D.L. 1992. J. Biol. Chem.267, 13735.
Kaslow, H.R., and Burns, D.L., 1992. FASEB J.6, 2684.
Zhu, J., et al. 1992. J. Pharmacol. Exp. Therap.263, 1479.
Hewlett, E.L., et al. 1983. Infect. Immun.40, 1198.
Moss, J., et al. 1983. J. Biol. Chem.258, 11879.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable