Acerca de este artículo
Form:
lyophilized powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Toxina pertussis from Bordetella pertussis, lyophilized powder
form
lyophilized powder
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI key
WOPKHAQDUMDJIY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Bordetella pertussis Tohama I ... ptxA(2665068), ptxB(2665069), ptxC(2665408)
General description
La toxina de la tosferina (PT) es una toxina compleja de múltiples subunidades que posee una subunidad (A) activa y cinco subunidades (B5) de unión. La PT entra en las células de los mamíferos mediante endocitosis al unirse a las moléculas glucosiladas de la superficie de esas células.
Application
Forma inactiva de la toxina liberada de B. pertussis.
La toxina de la tosferina de Bordetella pertussis se ha utilizado: como bloqueante de la subunidad Gαi del receptor de quimiocinas (CXCR4) para medir el Ca2+ intracelular en líneas celulares de cáncer de mama, con el fin de caracterizar la señalización Gi implicada en la exposición al factor tisular (TF) y la P-selectina inducida por ADP, para inducir vasculitis autoinmunitaria en un modelo de rata
La toxina es liberada por B. pertussis en una forma inactiva. Cuando el oligómero B de la toxina pertussis se une a la membrana celular, se activa la subunidad S1 de su protómero A, quizás a través de la acción del glutatión y el ATP. El equipo de Kaslow ha proporcionado un protocolo para la activación in vitro de la toxina pertussis.
Biochem/physiol Actions
La toxina pertussis cataliza la ADP-ribosilación de las subunidades α de las proteínas heterotrímeras Gi, Go y Gt reguladoras de los nucleótidos de guanina.
La toxina pertussis cataliza la ADP-ribosilación de las subunidades α de las proteínas heterotrímeras Gi, Go y Gt reguladoras de los nucleótidos de guanina. Esto impide que los heterotrímeros de la proteína G interaccionen con los receptores, bloqueando así su acoplamiento y activación. Dado que las subunidades Gα permanecen en su estado inactivo, unidas a GDP, no son capaces de inactivar la adenilil ciclasa ni de abrir los canales de K+.
Features and Benefits
Este compuesto aparece en la página Proteínas G (heterotrímeros) del Manual de clasificación de receptores y transducción de la señal. Pulse aquí para encontrar otras páginas del manual.
Este compuesto es un producto destacado para la investigación de los nucleótidos cíclicos. Pulse aquí para descubrir más productos de nucleótidos cíclicos destacados. Encontrará más información sobre moléculas pequeñas bioactivas para otras áreas de investigación en sigma.com/discover-bsm.
Physical form
Polvo liofilizado que contiene sales de cloruro de sodio y fosfato de sodio como tampones
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Toxina pertussis from Bordetella pertussis
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?