5.05758
Oxidized ATP (oATP)
Sinónimos:
Oxidized ATP (oATP), Purinergic Receptor Antagonist, Oxidized ATP, Purinergic Receptor P2X7 Antagonist, Oxidized ATP, Purinergic Receptor Inhibitor, Oxidized ATP, O-ATP
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
water: 50 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na].[P](=O)(O[P](=O)(OCC(OC([n]1c2ncnc(c2nc1)N)C=O)C=O)O)(O[P](=O)(O)O)O
InChI
1S/C10H14N5O13P3.Na/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7(2-17)26-6(1-16)3-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;/h1-2,4-7H,3H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);
Clave InChI
KOCWSVPHHGJWHA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Advertencia
Otras notas
DellʹAntonio, G., et al. 2002. Arthritis Rheum.46, 3378.
Wiley, J.S., et al. 1994. Br. J. Pharmacol.112, 946.
Murgia, M., et al. 1992. J. Biol. Chem.268, 8199.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable