5.00878
(±)-α-Tocoferol
dry powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
DL-todo-rac-α-Tocoferol, Vitamina E
About This Item
Productos recomendados
Agency
BP
Ph. Eur.
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulario
dry powder
solid
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
densidad
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
Clave InChI
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3