Merck
90669
(±)-α-Tocoferol
tested according to Ph. Eur.
Sinónimos:
DL-todo-rac-α-Tocoferol, Vitamina E
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H50O2
Número CAS:
Peso molecular:
430.71
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058016
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
233-466-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
94012
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
assay
96.0-102.0%
form
liquid
color
tan
mp
2.5-3.5 °C
density
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
research use (small molecule)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
InChI key
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-α-Tocoferol
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)