Merck
5.00862
Vitamina E
water-miscible 1 ml = 500 mg all-rac-α-tocopheryl acetate for oral use, EMPROVE® ESSENTIAL, USP
Sinónimos:
(±)-α-Tocoferol, Vitamina E, DL-todo-rac-α-Tocoferol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H50O2
Número CAS:
Peso molecular:
430.71
UNSPSC Code:
12352401
Beilstein/REAXYS Number:
94012
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
agency
USP
Quality Segment
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
liquid
pH
6.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
density
0.950 g/mL at 20 °C (lit.), 1.01 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
InChI key
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
General description
Ofrecemos una gama de materias primas, disolventes y reactivos críticos de gran calidad, además de la documentación y la experiencia requeridas para cumplir los estrictos requisitos normativos. Además de nuestra completa cartera, también ofrecemos servicios de fabricación personalizados para satisfacer sus necesidades exactas. Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una amplia documentación que facilita el cumplimiento de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia de toda la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
La vitamina E protege las células contra los radicales libres. Se utiliza en productos para el cuidado de la piel y el cabello, así como en suplementos alimenticios. La vitamina E miscible en agua 1 ml = 500 mg de acetato de DL-α-tocoferol para uso oral, Emprove® Essential es adecuada para aplicaciones farmacéuticas.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vitamina E
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..