Merck
5.00949
SAFC
todo-rac-α-Tocoferol
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,E 307
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
todo-rac-α-Tocoferol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H50O2
Número de CAS:
Peso molecular:
430.71
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
E Number:
E307
EC Index Number:
233-466-0
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
agency
BP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
viscous liquid
autoignition temp.
280 °C
potency
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
393 °C/1013 hPa
mp
2.5-3.5 °C
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1[C@@](CCc2c1c(c(c(c2C)O)C)C)(CCC[C@@H](CCC[C@@H](CCCC(C)C)C)C)C
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1
InChI key
GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
General description
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una amplia documentación que facilita el cumplimiento de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia de toda la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El todo-rac-α-tocoferol (vitamina E) protege a las células frente a los radicales libres. La vitamina E se utiliza en productos para el cuidado de la piel y el cabello, así como en complementos alimenticios. El todo-rac-α-tocoferol Emprove® Essential es adecuado para aplicaciones farmacéuticas.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.