475954
MRN-ATM Pathway Inhibitor, Mirin
The MRN-ATM Pathway Inhibitor, Mirin, also referenced under CAS 299953-00-7, controls the biological activity of Mre11, component of the MRN (Mre11-Rad50-Nbs1) complex. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinónimos:
MRN-ATM Pathway Inhibitor, Mirin, (Z)-5-(4-Hydroxybenzylidene)-2-imino-1,3-thiazolidin-4-one, Mirin
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
red-orange
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 3 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S1C(=N)NC(=O)C1=Cc2ccc(cc2)O
Clave InChI
YBHQCJILTOVLHD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Peterson, S., et al. 2009. Nature Chem. Biol.5, 130.
Dupre, A., et al. 2008. Nature Chem. Biol.4, 119.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable