Saltar a
SML1109
KU-55933
≥98% (HPLC), Ataxia telangiectasia (A-T) mutated (ATM) kinase inhibitor, powder
Oferta disponible
Sinónimos:
2-(4-Morpholinyl)-6-(1-thianthrenyl)-4H-Pyran-4-one, 2-(Morpholin-4-yl)-6-(thianthren-1-yl)-4H-pyran-4-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Spend $350.000 — Save 5%; Spend $600.000 — Save 10%; Spend $1.000.000 — Save 22%*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$85.500
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$346.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H17NO3S2
Número CAS:
Peso molecular:
395.49
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
$85.500
Ahorre hasta 22%
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
KU-55933, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C=C(OC(=C1)c2cccc3Sc4ccccc4Sc23)N5CCOCC5
InChI
1S/C21H17NO3S2/c23-14-12-16(25-20(13-14)22-8-10-24-11-9-22)15-4-3-7-19-21(15)27-18-6-2-1-5-17(18)26-19/h1-7,12-13H,8-11H2
InChI key
XRKYMMUGXMWDAO-UHFFFAOYSA-N
Application
KU-55933 has been used as an ataxia-telangiectasia mutated (Atm) inhibitor.
Biochem/physiol Actions
KU-55933 is a very potent, specific inhibitor of Ataxia telangiectasia (A-T) mutated (ATM) kinase (IC50 = 13 nM). KU-22933 treatment sensitizes cancer cells to ionizing radiation and cytotoxic drugs. The compound KU-22933 blocks ATM-mediated phosphorylyation of p53, gH2AX, NBS1, and SMC1.
KU-55933 is a very potent, specific inhibitor of Ataxia telangiectasia (A-T) mutated (ATM) kinase.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
118500SML1416SML1257
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)