237911
Creatine Phosphate dipotassium salt
≥98% (TLC), solid, high-energy phosphate compound, Calbiochem®
Sinónimos:
Creatine Phosphate, Dipotassium Salt, Phosphocreatine, 2K
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Creatine Phosphate, Dipotassium Salt, A high-energy phosphate compound. Transfer of phosphate group from creatine phosphate to ADP and from ATP to creatine form the basis of the creatine-creatine phosphate energy shuttle.
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 7340
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
water: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Bessman, S.P., and Carpenter, C.L. 1985. Annu. Rev. Biochem.54, 831.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
515.3 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
268.5 °C