Merck
B4261
Biocitina
≥98% (TLC), suitable for drug transporter assays
Sinónimos:
Bct, Nε-(+)-Biotinil-L-lisina
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H28N4O4S
Número CAS:
Peso molecular:
372.48
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
97197
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Biocitina, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +53°, c = 1.05% in 0.1 M NaOH(lit.)
technique(s)
drug transporter assay: suitable
color
white to off-white
mp
~245 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCC[C@H](N)C(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C16H28N4O4S/c17-10(15(22)23)5-3-4-8-18-13(21)7-2-1-6-12-14-11(9-25-12)19-16(24)20-14/h10-12,14H,1-9,17H2,(H,18,21)(H,22,23)(H2,19,20,24)/t10-,11-,12-,14-/m0/s1
InChI key
BAQMYDQNMFBZNA-MNXVOIDGSA-N
Application
La biocitina se utiliza como sustrato para estudiar la especificidad y la cinética de las biotinidasas, para medir la carencia de biotinidasa y como un compuesto modelo para estudiar varios mecanismos de captación de las células y los tejidos. La biocitina se ha utilizado para marcar neuronas, neuronas espinosas medianas y nervios ópticos.
Biochem/physiol Actions
La biocitina es un aducto de la lisina y la biotina. Es hidrolizada por la biotinidasa, que actúa en la biotina incorporada al péptido o en la biotina libre. La biocitina actúa como una coenzima.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
B4261-25MG04061833429518
B4261-5MG04061832415215
B4261-250MG04061833429464
B4261-100MG04061833429457
B4261-50MG04061833429525