Saltar a
27920
Fosfato sódico de creatina dibásico tetrahydrate
≥98.0% (NT), powder
Sinónimos:
Fosfato de creatina disodium salt tetrahydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$83.000
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$172.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Na2O3PNHC(=NH)N(CH3)CH2COOH · 4H2O
Número CAS:
Peso molecular:
327.14
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
213-074-6
MDL number:
$83.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Fosfato sódico de creatina dibásico tetrahydrate, ≥98.0% (NT)
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
powder
impurities
≤0.6% free creatine
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(=N)NP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C4H10N3O5P.2Na.4H2O/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12;;;;;;/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2
InChI key
HUWYWJSJJDCZRQ-UHFFFAOYSA-L
General description
Substrate for the assay of creatine kinase.
Application
Sodium creatine phosphate dibasic tetrahydrate has been used:
  • for Golgi disassembly and reassembly assay
  • to regenerate ATP for fluorescence imaging
  • for the preparation of protein synthesis master mix
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
716457166371662
description
≥98.0% (NT)
description
BioXtra, ≥98.0% (T)
description
tested according to Ph. Eur.
description
tested according to Ph. Eur.
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥98.0% (T)
assay
98.5-102.5%
assay
98.0-101.0% (dried substance)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
hot water: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
solubility
water: ~35.8 g/L at 20 °C
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
crystals
form
crystalline
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
impurities
≤0.6% free creatine
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)