Documentos
16-219
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-etiqueta Myc, clon 4A6, conjugado con agarosa
clone 4A6, Upstate®, from mouse
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4A6, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MYC(4609)
General description
Las etiquetas epítopo son cortas secuencias peptídicas que son fácilmente reconocidas por anticuerpos específicos contra la etiqueta. Debido a su pequeño tamaño, las etiquetas epítopo no afectan a las propiedades bioquímicas de la proteína etiquetada. Muy a menudo las secuencias que codifican la etiqueta epítopo se incluyen con el ADN diana en el momento de la clonación para producir proteínas de fusión que contengan la secuencia de la etiqueta epítopo. Esto permite que los anticuerpos anti-etiqueta epítopo sirvan como reactivos de detección universales para cualquier proteína que contenga la etiqueta producida por medios recombinantes. Esto significa que los anticuerpos anti-etiqueta epítopo son una alternativa útil a la generación de anticuerpos específicos para identificar, inmunoprecipitar o purificar por inmunoafinidad una proteína recombinante. El anticuerpo anti-etiqueta epítopo suele ser funcional en una variedad de procedimientos experimentales dependientes de anticuerpo. Se dispone de vectores de expresión que producen proteínas de fusión con etiquetas epítopo para una variedad de sistemas de expresión del huésped, incluidos bacterias, levaduras, insectos y células de mamíferos.
Specificity
No se ha confirmado reactividad con otras especies.
Immunogen
Péptido sintético conjugado con KLH que corresponde a los aminoácidos 410-420 (MEQKLISEEDL) de la Myc humana
Application
El anticuerpo anti-etiqueta Myc, clon 4A6, conjugado con agarosa, detecta la concentración de la etiqueta Myc, y se ha sido publicado y validado para utilizar en IP.
Purificación por inmunoafinidad:
se utilizó un lote anterior para purificar las proteínas etiquetadas con Myc. Eluir con tetraetil amonio (TEA)100 mM, pH 11,5.
Features and Benefits
Presentación: Inmovilizado en gel
Quality
Evaluada de manera habitual por inmunoprecipitación de Akt/PKB etiquetadas con Myc de un lisado de células COS transfectadas y detección subsiguiente usando anti-Tag Myc (05-724).
Análisis de inmunoprecipitación:
4 μg de anti-Tag Myc, clon 4A6, conjugada con agarosa causó inmunoprecipitación de Akt/PKB etiquetadas con Myc a partir de 250 μg de un lisado de células COS transfectadas, que luego se detectó por inmunotransferencia, utilizando 0,5 μg/ml de anti-Tag Myc, clon 4A6 (Nº de ref. 05-724).
Target description
Varía
Physical form
IgG1 monoclonal de ratón purificada covalentemente acoplada a microesferas de agarosa con proteína G y proporcionada como una suspensión del 50 % en tampón que contiene PBS, pH 7,4 y azida de sodio al 0,05 %. Suspensión líquida.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8ºC desde la fecha de recepción. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Células transfectadas con el vector de fusión etiquetado con Myc.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Mutagenesis and analysis of genetic mutations in the GC-rich KISS1 receptor sequence identified in humans with reproductive disorders.
Luciana Madeira da Silva,Lauren Vandepas,Suzy D C Bianco
Journal of Visualized Experiments null
X Fu et al.
Journal of dental research, 96(12), 1451-1458 (2017-07-22)
Previous studies have identified the odd-skipped related 2 (Osr2) transcription factor as a key intrinsic regulator of palatal shelf growth and morphogenesis. However, little is known about the molecular program acting downstream of Osr2 in the regulation of palatogenesis. In
Dong-Lei Yang et al.
Cell discovery, 4, 55-55 (2018-10-23)
DNA methylation is a conserved epigenetic mark that is critical for many biological processes in plants and mammals. In Arabidopsis, the antagonistic activities of RNA-directed DNA methylation (RdDM) and ROS1-dependent active DNA demethylation are key for the dynamic regulation of
Yadong Xu et al.
The Prostate, 79(6), 657-666 (2019-02-05)
DHX15 is a member of the DEAH-box (DHX) RNA helicase family. Our previous study identified it as an AR coactivator which contributes to prostate cancer progression. We investigated DHX15 expression in castration resistant prostate cancer specimens and the influence of
Tadashi Okubo et al.
Development (Cambridge, England), 138(2), 339-348 (2010-12-24)
The pharyngeal apparatus is a transient structure that gives rise to the thymus and the parathyroid glands and also contributes to the development of arteries and the cardiac outflow tract. A typical developmental disorder of the pharyngeal apparatus is the