Documentos clave
1.50829
Supelco
LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Sinónimos:
Cartucho TM=["LiChrospher"] C8 TM=["LICHROCART"] para HPLC
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
LiChrospher® 60 RP-select (5 µm) LiChroCART 125-4, suitable for HPLC
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L7
Línea del producto
LiChrospher®
Características
endcapped: no
Extensión del etiquetado
11.5% Carbon loading
Parámetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
columna L × D.I.
12.5 cm × 4 mm
superficie
350 m2/g
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
C8 bonding phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
60 Å pore size
Intervalo de pH operativo
2-7.5
técnica de separación
reversed phase
temp. de almacenamiento
no temp limit
Descripción general
Cartucho para HPLC
LiChrospher® RP-select B es un versátil soporte de gel de sílice esférico producido a la manera tradicional con propiedades de fase inversa y con la hidrofobicidad de una fase C-8. Este soporte es muy adecuado para la separación de compuestos básicos, pero con buenas propiedades para la determinación de compuestos neutros y ácidos. Este absorbente se mete en un cartucho para HPLC LiChroCART 125-4. La conexión con el sistema de HPLC se consigue mediante la utilización del portacartuchos manu-CART NT (1.51486).
Nota de análisis
Presión ≤ 50 bar
Placas teóricas (N/m) (tolueno): ≥ 50000
Simetría (tolueno): 0,8 - 1,4
Factor de capacidad (tolueno): 0,8 – 1,5
Información legal
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany