Documentos
1.50943
Supelco
LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Sinónimos:
Cartucho TM=["LiChrospher"] C18 TM=["LICHROCART"] para HPLC
About This Item
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) LiChroCART® 125-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L1
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
packaging
pkg of 3 ea
extent of labeling
21% Carbon loading
parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
12.5 cm × 4 mm
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
Cartuchos para HPLC
LiChrospher® RP-18 es un soporte de sílice esférico fiable y versátil, producido a la manera tradicional, con propiedades de fase inversa C-18. Es idónea para la separación de compuestos neutros, ácidos y básicos débiles. Este absorbente se mete en un cartucho para HPLC LiChroCART 125-4. La conexión con el sistema de HPLC se consigue mediante la utilización del portacartuchos manu-CART NT (1.51486).
Analysis Note
Presión ≤ 55,0 bar
Placas teóricas (N/m) (tolueno): ≥ 50000
Simetría (tolueno): 0,8 - 1,4
Factor de capacidad (tolueno): 1,0 – 2,5
Legal Information
LICHROCART is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13