1.50734
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Sinónimos:
TM=["LiChrospher"] C18 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) LiChroCART™ 125-4, suitable for HPLC
Características
endcapped
Nivel de calidad
Parámetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Matriz
fully porous particle
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å pore size
Intervalo de pH operativo
2-7.5
temp. de almacenamiento
no temp limit
Categorías relacionadas
Descripción general
Nota de análisis
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 1.3 - 2.0
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13