Documentos clave
1.46458
Millipore
Caldo triptona soja según EP+USP
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, pack of 10 bottles
Sinónimos:
Botellas de caldo de triptona y soja listas para usar, TSB, CASO, caldo de hidrolizado de caseína y soja, caldo de triptona y soja, SCDB
About This Item
Código UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
Agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Nivel de calidad
esterilidad
sterile; autoclaved
Formulario
liquid
caducidad
12 mo.
Características
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
envase
pack of 10 bottles
botella capacidad
125 mL
bottle filling volume
100 mL
capacidad
125 mL
pH
7.3
aplicaciones
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
temp. de almacenamiento
2-25°C
idoneidad
nonselective for
Descripción general
El caldo de triptona y soja es un medio complejo universal. Es adecuado para el aislamiento y el cultivo de bacterias aerobias exigentes, levaduras y hongos. El crecimiento de una amplia variedad de microorganismos aerobios y anaerobios facultativos, incluidos los hongos, está respaldado por las dos peptonas muy nutritivas.
Aplicación
El caldo de triptona y soja (TSB) se utiliza para el ensayo de esterilidad de sustancias, preparaciones, productos y caldo de preenriquecimiento no estériles para analizar los microorganismos especificados o determinar el recuento total de aerobios viables utilizando el método de MPN.
Características y beneficios
Nuestros medios listos para usar proporcionan el máximo nivel de calidad y confianza en los análisis. Se han formulado y probado para cumplir los requisitos de las farmacopeas. Los medios para ensayos de esterilidad y las disoluciones de enjuague se fabrican en un centro de producción ISO 9001, ambientalmente controlado. Cada lote es sometido a un estricto procedimiento de control de calidad (QC), que incluye pruebas de pH, esterilidad y promoción del crecimiento. Nuestro planteamiento de fabricación garantiza el mayor grado de transparencia para nuestros medios y líquidos de enjuague, mejorando por tanto la precisión y reduciendo de manera significativa el riesgo de interpretación incorrecta y de resultados falsos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.