1.46380
Botellas de caldo de triptona y soja listas para usar
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, blue screw cap with septum, box of 10 bottles
Sinónimos:
CASO, Casein Soybean Digest Broth, TSB
About This Item
Productos recomendados
Agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Nivel de calidad
descripción
For the detection of aerobic bacteria and fungi
esterilidad
sterile; autoclaved
Formulario
liquid
caducidad
12 mo.
Características
closure type blue screw cap with septum
ready-to-use
envase
box of 10 bottles
single packed of
botella capacidad
125 mL
bottle filling volume
100 mL
pH
7.3
aplicaciones
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
temp. de almacenamiento
2-25°C
idoneidad
nonselective for
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable